Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålflaska med dubbelpanna – syratålig med krokar, utan kjolband, med lock
Produktkod. 30285033
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30285033 6 l
30285036 10 l
30284934 1 l
30284955 2 l
30284950 3 l
30285010 4 l
30284997 5 l
30284889 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30285033 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 5163661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1965.00 SEK
    1808.07 SEK / Paket med 1
    Save 156.93 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högsta kvalitet i rostfritt stål med dubbelpanna – syrabeständig. Tillverkad av 1 mm rostfritt stål (EN1.4404). Avsedd för antibiotika, vacciner, kemikalier och vätskor. Tillverkad i Sverige.
  • Högsta kvalitet i rostfritt stål.
  • Syrabeständig 316L/1,4404.
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 6 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)