Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Double Boiler Bottle - Acid Proof With Hooks, Without Skirtband, With Lid
Beskrivelse
- Highest quality in stainless steel.
- Acid proof 316L/1.4404.
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Pail |
| Capacity (Metric) | 6 L |
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel (316L) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?