Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålflaska för dubbelpanna – syrabeständig med krokar, utan kjolband, utan lock
Beskrivning
- Högsta kvalitet i rostfritt stål.
- Syrabeständig 316L/1,4404.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hink |
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Färg | Silver |
| Material | Rostfritt stål (316L) |