Läs mer
Amsta Rostfritt Rostfri stålflaska med dubbelpanna med krokar, utan kjolband, med lock
Produktkod. 30285024
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
1,5 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30285024 2 l
30284944 1,5 l
30284929 10 l
30285006 1 l
30284908 3 l
30285016 4 l
30284871 5 l
30284953 6 l
30284937 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 30285024 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 5063621
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 SEK
    1144.23 SEK / Paket med 1
    Save 100.77 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Dubbelpanna av högsta kvalitet i rostfritt stål. Tillverkad i Sverige.
  • Rostfritt stål 304 / 1.4301
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 2 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål