Läs mer
Amsta Rostfritt Dubbel grillflaska i rostfritt stål med krokar, utan kjolband, utan lock
Produktkod. 30285034
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
1,5 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30285034 5 l
30285028 1,5 l
30284877 1 l
30285030 10 l
30284868 2 l
30284957 3 l
30285011 4 l
30285002 6 l
30284920 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 30285034 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 5063650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 SEK
    1129.33 SEK / Paket med 1
    Save 100.67 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
Dubbelpanna av högsta kvalitet i rostfritt stål. Tillverkad i Sverige.
  • Rostfritt stål 304 / 1.4301
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 5 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål