Läs mer
Amsta Rostfritt Stainless Steel Double Broiler Bottle With Hooks, Without Skirtband, Without Lid
Kapacitet (metrisk):
1 l
1,5 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
8 l
10 l
Beskrivning
- Stainless steel 304 /1.4301
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pail |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 l |
| Färg | Silver |
| Material | Stainless Steel |