Beskrivning
- Setet innehåller tre skedar:
- 5-7/8 tum. (14,9 cm) lång sked med 0,5 mL och 2,0 mL skålar
- 8-1/4 tum. (21,0 cm) lång sked med 1,6 mL och 5,0 mL skålar
- 11-7/8 tum. (30,2 cm) lång sked med 2,0 mL och 8,0 mL skålar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL, 1.6 mL, 2 mL, 5 mL, 8 mL |
| Produkttyp | Sked set |
| Inkluderar | 3 dubbeländade skedar |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 14,9, 21, 30,2 cm |