Läs mer
Schneider Gerd™ Dubbel mikrospatel i rostfritt stål
Produktkod. 10787085
Längd (metrisk):
210 mm
Bredd (metrisk):
6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10787085
Brand: Schneider Gerd™ 364
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna mikrospatel för en mängd olika applikationer. Schneider Gerd™ Dubbla mikrospatlar i rostfritt stål är idealiska för användning med ett brett utbud av föreningar.
  • Spatlar är idealiska för att arbeta med pulver, röra och blanda
  • Perfekt för att arbeta med små mängder kemikalier
  • Två olika ändformer ger ökad mångsidighet
  • Redskap av polerat rostfritt stål rengörs enkelt och är korrosionsbeständigt
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Form Dubbel
Produkttyp Dubbelsidig mikrospatel
Bredd (metrisk) 6 mm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 210 mm