Läs mer
Schneider Gerd™ Dubbel mikrospatel i rostfritt stål
Längd (metrisk):
210 mm
Bredd (metrisk):
6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Spatlar är idealiska för att arbeta med pulver, röra och blanda
- Perfekt för att arbeta med små mängder kemikalier
- Två olika ändformer ger ökad mångsidighet
- Redskap av polerat rostfritt stål rengörs enkelt och är korrosionsbeständigt
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Form | Dubbel |
| Produkttyp | Dubbelsidig mikrospatel |
| Bredd (metrisk) | 6 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 210 mm |