Läs mer
Bochem™ Dubbla spatlar i rostfritt stål
Längd (metrisk):
180 mm
Beskrivning
- 18/10 rostfritt stål
- PTFE-beläggning
- Skedform
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Form | Sked |
| Beläggning | PTFE |
| Produkttyp | Dubbelsidig spatel |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 180 mm |