Läs mer
Tenak™ Dubbla hyllor i rostfritt stål för upprättstående frysar, 139 mm breda
Handla allt TENAK Produkter
Mått (L x B x H):
420 x 139 x 170mm
420 x 139 x 225mm
420 x 139 x 280mm
560 x 139 x 225 mm
560 x 139 x 280mm
560 x 139 x 325mm
560 x 139 x 385mm
680 x 139 x 170mm
680 x 139 x 225mm
680 x 139 x 325mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Består av ett ställ med två lådor, lock och handtag på framsidan
- Finns i två olika bredder
- Tillverkad av rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Lock |
| Produkttyp | Dubbelt brickställ |
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Prover i udda storlek |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående frysar |
| Antal per förpackning | 1 förpackning |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Mått (L x B x H) | 560 x 139 x 225 mm |
| Bredd (metrisk) | 139 mm |
| Visa mer |