Learn More
Tenak™ Dubbla hyllor i rostfritt stål för upprättstående frysar, 278 mm breda
Product Code. 12447020 Shop All TENAK Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mått (L x B x H):
420 x 278 x 170 mm
420 x 278 x 225 mm
420 x 278 x 280 mm
560 x 278 x 225 mm
560 x 278 x 280 mm
560 x 278 x 325 mm
560 x 278 x 385 mm
680 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 225 mm
680 x 278 x 280 mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 12447020
missing translation for 'mfr': Tenak™ TE29436
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designad för applikationer där proverna antingen inte förvaras i lådor eller har udda storlekar. Tenak™ Dubbla brickställ för stående frysar kan användas med alla frysmärken.
  • Består av ett ställ med två lådor, lock och handtag på framsidan
  • Finns i två olika bredder
  • Tillverkad av rostfritt stål
Specifications
Inkluderar Lock
Produkttyp Dubbelt brickställ
Förslutning ingår Ja
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Prover i udda storlek
För användning med (utrustning) Upprättstående frysar
Antal per förpackning 1 förpackning
Kvantitet 1 förpackning
Mått (L x B x H) 560 x 278 x 385 mm
Bredd (metrisk) 278 mm
Höjd (metrisk) 385 mm
Djup (metriskt) 560 mm