Beskrivning
- Contec har en mängd olika vridare tillgängliga för böjda, platta och strängmoppar
- Rostfritt stål Downpress Wringer 2995 är för användning med strängmoppar
- Alla vridare är helt autoklaverbara och är kompatibla med en mängd olika desinfektionsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mop Wringer |
| Material | Rostfritt stål |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Mått | 25,4 x 25,4 x 40,6 cm (10 x 10 x 16 tum) |
| Höjd (engelska) | 16 tum |
| Höjd (metrisk) | 40.6 cm |
| Längd (engelska) | 10 tum |
| Längd (metrisk) | 25.4 cm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (engelska) | 10 tum |
| Visa mer |