Läs mer
Bochem™ Thermo Scientific™ Förbandssax i rostfritt stål
Produktkod. 10231961
Längd (metrisk):
130 mm
140 mm
155 mm
Tipsstil:
Runda/Runda
Sharp/Sharp
Skarp/Rund
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10231961
Brand: Bochem™ 4108
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål. Bochem™ Thermo Scientific™ Förbandssax i rostfritt stål finns i tre typer.
  • Tre typer: rund-rund, skarp-rund och skarp-skarp
  • Stål, rostfritt
Specifikationer
Produkttyp Förbandssax
Längd (metrisk) 155 mm
Material Rostfritt stål
Tipsstil Runda/Runda