Läs mer
Bochem™ Thermo Scientific™ Förbandssax i rostfritt stål
Längd (metrisk):
130 mm
140 mm
155 mm
Tipsstil:
Runda/Runda
Sharp/Sharp
Skarp/Rund
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tre typer: rund-rund, skarp-rund och skarp-skarp
- Stål, rostfritt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förbandssax |
| Längd (metrisk) | 155 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Tipsstil | Sharp/Sharp |