Läs mer
Bochem™ Thermo Scientific™ Förbandssax i rostfritt stål
Produktkod. 10787191
Change view
Längd (metrisk):
130 mm
140 mm
155 mm
Tipsstil:
Runda/Runda
Sharp/Sharp
Skarp/Rund
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Tipsstil Förpackningsstorlek
10787191 155 mm Skarp/Rund -
10540042 130 mm Runda/Runda Varje
10088360 130 mm Sharp/Sharp -
10208930 140 mm Skarp/Rund Varje
10231961 155 mm Runda/Runda -
10733521 140 mm Runda/Runda -
10777191 155 mm Sharp/Sharp -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10787191 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 4102
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål. Bochem™ Thermo Scientific™ Förbandssax i rostfritt stål finns i tre typer.
  • Tre typer: rund-rund, skarp-rund och skarp-skarp
  • Stål, rostfritt
Specifikationer
Produkttyp Förbandssax
Längd (metrisk) 155 mm
Material Rostfritt stål
Tipsstil Skarp/Rund