Läs mer
Stainless Steel, Duplex, ASTM A182 Grade F51, S31803, ARMI∣MBH
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbon∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Grade∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Niobium∣Nitrogen∣Phosphorus∣Silicon∣Tungsten∣Vanadium |
| Kvantitet | 50 g |
| Vikt | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Niobium 0.02 %∣Phosphorus 0.023 %∣Carbon 0.031 %∣Cobalt 0.032 %∣Tungsten 0.035 %∣Vanadium 0.06 %∣Copper 0.15 %∣Nitrogen 0.185 %∣Silicon 0.29 %∣Manganese 1.53 %∣Molybdenum 3.28 %∣Nickel 5.76 %∣Chromium 22.4 % |