Läs mer
Sampling Systems™ Ekonomiskopor i rostfritt stål
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
120 ml
450 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av punktsvetsat 304 rostfritt stål
- Med en attraktiv högpolering
- Lätt konstruktion
- Inte lämplig för GMP applikationer eftersom det finns sprickor
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Produkttyp | Ekonomi Scoop |
| Avsluta | Hög polish |
| För användning med (applikation) | Allmän industriell användning |
| Material | Rostfritt stål (AISI 304) |
| Längd (metrisk) | 315 mm |