Läs mer
Cole-Parmer™ Elektronisk balansvikt i rostfritt stål
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Massa:
100 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Elektronisk balansvikt |
| Certifikat och efterlevnad | NIST/NVLAP |
| Material | Rostfritt stål |
| Material för fodral | Polykarbonat |
| Massa | 100 g |
| För användning med (applikation) | För kalibrering av elektroniska vågar och rutinvägningsapplikationer |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |