Läs mer
S Murray and Co™ Stainless Steel Entomological Spring Forceps
Beskrivning
- Stainless steel
- With guide pin
- Length: 120mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Entomological Spring Forceps |
| Material | Stainless Steel |
| För användning med (applikation) | For dissection |
| Kvantitet | Each |
| Längd (metrisk) | 120 mm |