Läs mer
BD Microlance™ Nålar i rostfritt stål
Nålmätare:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Längd (engelska) Nål:
0.375 in.
0,5 tum
0.5 in.
0,625 tum
0.625 in.
1,0 tum.
1.0 in.
1.25 in.
1,5 tum
1.5 in.
2,0 tum.
2.0 in.
Diameter (metrisk) Yttre:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Färg:
Beige
Blått
Black
Blue
Brown
Grå
Gult
Klart
Orange
Pink
Vitt
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Unique slip angle and polishing method results in less patient discomfort at the injection site and less risk for punching.
- Hypodermic needles with thin walls for optimal flow
- Fits syringes connected to a Luer adapter or Luer Lock connector
- Color coded for quick recognition of gauge for easy selection of appropriate flow rate
- Sterile and individually wrapped for hygienic, single-use application
- Stainless steel needles with epoxy resin adhesives
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives |
| Färg | Yellow |
| Beskrivning | 5,000 individually wrapped needles, thin cannula wall |
| Nålmätare | 20 G |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.9 mm |
| För användning med (applikation) | For single use only |
| Latexfri | Yes |
| Längd (engelska) Nål | 1.5 in. |
| Produkttyp | Needle |
| Längd (metrisk) nål | 40 mm |
| Visa mer |