Läs mer
BD Microlance™ Nålar i rostfritt stål
Produktkod. 10442014
Change view
Nålmätare:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Längd (engelska) Nål:
0,375 tum
0,5 tum
0,625 tum
1,0 tum
1,0 tum.
1,25 tum
1,5 tum
2,0 tum
2,0 tum.
Diameter (metrisk) Yttre:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Färg:
Beige
Blått
Blått
Brun
Grå
Gult
Klart
Orange
Rosa
Svart
Vitt
Dimensione della confezione:
Paket med 100
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nålmätare Längd (engelska) Nål Diameter (metrisk) Yttre Färg unitSize
10442014 30 G 0,5 tum 0.29 mm Gult Paket med 100
10703815 26 G 0,375 tum 0.45 mm Brun Paket med 100
10753785 26 G 0,5 tum 0.45 mm Brun Paket med 100
10204444 27 G 0,5 tum 0.4 mm Grå Paket med 100
12349169 26 G 0,625 tum 0.45 mm Brun Paket med 100
10442204 25 G 0,625 tum 0.5 mm Orange Paket med 100
12329179 21 G 0,625 tum 0.8 mm Klart Paket med 100
12389169 25 G 1,0 tum. 0.5 mm Orange Paket med 100
12399169 23 G 1,0 tum. 0.6 mm Blått Paket med 100
10595314 22 G 1,0 tum 0.7 mm Svart Paket med 100
10030464 20 G 1,0 tum. 0.9 mm Gult Paket med 100
12309179 23 G 1,25 tum 0.6 mm Blått Paket med 100
12379179 19 G 1,0 tum 1.1 mm Beige Paket med 100
10472204 21 G 1,5 tum 0.8 mm Klart Paket med 100
10201211 20 G 1,5 tum 0.9 mm Gult Paket med 100
10234154 19 G 1,5 tum 0.9 mm Beige Paket med 100
10518554 16 G 1,5 tum 1.6 mm Vitt Paket med 100
10775295 21 G 2,0 tum. 0.8 mm Klart Paket med 100
10162534 18 G 1,5 tum 1.25 mm Rosa Paket med 100
12369179 19 G 2,0 tum 1.1 mm Beige Paket med 100
10020654 18 G 2,0 tum 1.25 mm Rosa Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10442014 Fornitore BD N. del fornitore 304000
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Färgkodad för enkel igenkänning av nålens mått. BD™ Microlance™ Nålar i rostfritt stål har tunna väggar för optimalt flöde och passar Luer-slipsprutor. Dessa sterila, individuellt förpackade nålar säkerställer en bekvämare insättning med mindre risk för stansning.
Unik glidvinkel och poleringsmetod resulterar i mindre obehag för patienten på injektionsstället och mindre risk för stansning.
  • Hypodermiska nålar med tunna väggar för optimalt flöde
  • Passar sprutor anslutna till en Luer-adapter eller Luer Lock-kontakt
  • Färgkodad för snabb igenkänning av mätare för enkelt val av lämplig flödeshastighet
  • Steril och individuellt förpackad för hygienisk engångsapplicering
  • Rostfria nålar med epoxihartslim
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material Rostfritt stål med epoxihartslim
Färg Gult
Beskrivning 5 000 individuellt lindade nålar, normal kanylvägg
Nålmätare 30 G
Diameter (metrisk) Yttre 0.29 mm
För användning med (applikation) Endast för engångsbruk
Latexfri Ja
Längd (engelska) Nål 0,5 tum
Produkttyp Nål
Nålpunktstil Fasa
För användning med (utrustning) SZR -150, ansluten till en Luer-adapter eller Luer Lock-kontakt
Sterilitet Sterila
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.