Läs mer
- Home
- Products
- Första hjälpen och medicin
- Patientvårdsprodukter
- Medicinska sprutor
- BD Microlance™ Nålar i rostfritt stål
BD Microlance™ Nålar i rostfritt stål
Produktkod. 10775295
Change view
Nålmätare:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Längd (engelska) Nål:
0,375 tum
0,5 tum
0,625 tum
1,0 tum
1,0 tum.
1,25 tum
1,5 tum
2,0 tum
2,0 tum.
Diameter (metrisk) Yttre:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Färg:
Beige
Blått
Blått
Brun
Grå
Gult
Klart
Orange
Rosa
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
21 product options available for selection
| Produktkod. | Nålmätare | Längd (engelska) Nål | Diameter (metrisk) Yttre | Färg | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 10775295 | 21 G | 2,0 tum. | 0.8 mm | Klart | Paket med 100 |
| 10703815 | 26 G | 0,375 tum | 0.45 mm | Brun | Paket med 100 |
| 10442014 | 30 G | 0,5 tum | 0.29 mm | Gult | Paket med 100 |
| 10753785 | 26 G | 0,5 tum | 0.45 mm | Brun | Paket med 100 |
| 10204444 | 27 G | 0,5 tum | 0.4 mm | Grå | Paket med 100 |
| 12349169 | 26 G | 0,625 tum | 0.45 mm | Brun | Paket med 100 |
| 10442204 | 25 G | 0,625 tum | 0.5 mm | Orange | Paket med 100 |
| 12329179 | 21 G | 0,625 tum | 0.8 mm | Klart | Paket med 100 |
| 12389169 | 25 G | 1,0 tum. | 0.5 mm | Orange | Paket med 100 |
| 12399169 | 23 G | 1,0 tum. | 0.6 mm | Blått | Paket med 100 |
| 10595314 | 22 G | 1,0 tum | 0.7 mm | Svart | Paket med 100 |
| 10030464 | 20 G | 1,0 tum. | 0.9 mm | Gult | Paket med 100 |
| 12309179 | 23 G | 1,25 tum | 0.6 mm | Blått | Paket med 100 |
| 12379179 | 19 G | 1,0 tum | 1.1 mm | Beige | Paket med 100 |
| 10472204 | 21 G | 1,5 tum | 0.8 mm | Klart | Paket med 100 |
| 10201211 | 20 G | 1,5 tum | 0.9 mm | Gult | Paket med 100 |
| 10234154 | 19 G | 1,5 tum | 0.9 mm | Beige | Paket med 100 |
| 10518554 | 16 G | 1,5 tum | 1.6 mm | Vitt | Paket med 100 |
| 10162534 | 18 G | 1,5 tum | 1.25 mm | Rosa | Paket med 100 |
| 12369179 | 19 G | 2,0 tum | 1.1 mm | Beige | Paket med 100 |
| 10020654 | 18 G | 2,0 tum | 1.25 mm | Rosa | Paket med 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10775295
Leverantör
BD
Leverantörsnummer
301155
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Unik glidvinkel och poleringsmetod resulterar i mindre obehag för patienten på injektionsstället och mindre risk för stansning.
- Hypodermiska nålar med tunna väggar för optimalt flöde
- Passar sprutor anslutna till en Luer-adapter eller Luer Lock-kontakt
- Färgkodad för snabb igenkänning av mätare för enkelt val av lämplig flödeshastighet
- Steril och individuellt förpackad för hygienisk engångsapplicering
- Rostfria nålar med epoxihartslim
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål med epoxihartslim |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | 4 000 individuellt lindade nålar, normal kanylvägg |
| Nålmätare | 21 G |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.8 mm |
| För användning med (applikation) | Endast för engångsbruk |
| Latexfri | Ja |
| Längd (engelska) Nål | 2,0 tum. |
| Produkttyp | Nål |
| Nålpunktstil | Fasa |
| För användning med (utrustning) | Ansluts till en Luer-adapter eller Luer Lock-kontakt |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer Visa mindre |