Läs mer
BD Microlance™ Nålar i rostfritt stål
Produktkod. 12329179
Nålmätare:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Längd (engelska) Nål:
0.375 in.
0,5 tum
0.5 in.
0,625 tum
0.625 in.
1,0 tum.
1.0 in.
1.25 in.
1,5 tum
1.5 in.
2,0 tum.
2.0 in.
Diameter (metrisk) Yttre:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Färg:
Beige
Blått
Black
Blue
Brown
Grå
Gult
Klart
Orange
Pink
Vitt
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12329179
Brand: BD 304434
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färgkodad för enkel igenkänning av nålens mått. BD™ Microlance™ Nålar i rostfritt stål har tunna väggar för optimalt flöde och passar Luer-slipsprutor. Dessa sterila, individuellt förpackade nålar säkerställer en bekvämare insättning med mindre risk för stansning.
Unik glidvinkel och poleringsmetod resulterar i mindre obehag för patienten på injektionsstället och mindre risk för stansning.
  • Hypodermiska nålar med tunna väggar för optimalt flöde
  • Passar sprutor anslutna till en Luer-adapter eller Luer Lock-kontakt
  • Färgkodad för snabb igenkänning av mätare för enkelt val av lämplig flödeshastighet
  • Steril och individuellt förpackad för hygienisk engångsapplicering
  • Rostfria nålar med epoxihartslim
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål med epoxihartslim
Färg Klart
Beskrivning 5 000 individuellt lindade nålar, tunn kanylvägg
Nålmätare 21 G
Diameter (metrisk) Yttre 0.8 mm
För användning med (applikation) Endast för engångsbruk
Latexfri Ja
Längd (engelska) Nål 0,625 tum
Produkttyp Nål
Nålpunktstil Fasa
För användning med (utrustning) SZR -150, ansluten till en Luer-adapter eller Luer Lock-kontakt
Sterilitet Sterila