Läs mer
BD Microlance™ Nålar i rostfritt stål
Produktkod. 12349169
Nålmätare:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Längd (engelska) Nål:
0.375 in.
0,5 tum
0.5 in.
0,625 tum
0.625 in.
1,0 tum.
1.0 in.
1.25 in.
1,5 tum
1.5 in.
2,0 tum.
2.0 in.
Diameter (metrisk) Yttre:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Färg:
Beige
Blått
Black
Blue
Brown
Grå
Gult
Klart
Orange
Pink
Vitt
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12349169
Brand: BD 304300
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Färgkodad för enkel igenkänning av nålens mått. BD™ Microlance™ Nålar i rostfritt stål har tunna väggar för optimalt flöde och passar Luer-slipsprutor. Dessa sterila, individuellt förpackade nålar säkerställer en bekvämare insättning med mindre risk för stansning.
Unique slip angle and polishing method results in less patient discomfort at the injection site and less risk for punching.
  • Hypodermic needles with thin walls for optimal flow
  • Fits syringes connected to a Luer adapter or Luer Lock connector
  • Color coded for quick recognition of gauge for easy selection of appropriate flow rate
  • Sterile and individually wrapped for hygienic, single-use application
  • Stainless steel needles with epoxy resin adhesives
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives
Färg Brown
Beskrivning 5,000 individually wrapped needles, normal cannula wall
Nålmätare 26 G
Diameter (metrisk) Yttre 0.45 mm
För användning med (applikation) For single use only
Latexfri Yes
Längd (engelska) Nål 0.625 in.
Produkttyp Needle
Nålpunktstil Bevel
För användning med (utrustning) SZR -150, connected to a Luer adapter or Luer Lock connector
Sterilitet Sterile