Läs mer
BD Microlance™ Nålar i rostfritt stål
Produktkod. 12399169
Change view
Nålmätare:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Längd (engelska) Nål:
0.375 in.
0,5 tum
0.5 in.
0,625 tum
0.625 in.
1,0 tum.
1.0 in.
1.25 in.
1,5 tum
1.5 in.
2,0 tum.
2.0 in.
Diameter (metrisk) Yttre:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.7 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.1 mm
1.25 mm
1.6 mm
Färg:
Beige
Blått
Black
Blue
Brown
Grå
Gult
Klart
Orange
Pink
Vitt
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Längd (engelska) Nål Diameter (metrisk) Yttre Färg unitSize
12399169 23 G 1,0 tum. 0.6 mm Blått Paket med 100
10703815 26 G 0.375 in. 0.45 mm Brown Paket med 100
10442014 30 G 0,5 tum 0.29 mm Gult Paket med 100
10753785 26 G 0.5 in. 0.45 mm Brown Paket med 100
10204444 27 G 0,5 tum 0.4 mm Grå Paket med 100
12349169 26 G 0.625 in. 0.45 mm Brown Paket med 100
10442204 25 G 0,625 tum 0.5 mm Orange Paket med 100
12329179 21 G 0,625 tum 0.8 mm Klart Paket med 100
12389169 25 G 1,0 tum. 0.5 mm Orange Paket med 100
10595314 22 G 1.0 in. 0.7 mm Black Paket med 100
10030464 20 G 1,0 tum. 0.9 mm Gult Paket med 100
12309179 23 G 1.25 in. 0.6 mm Blue Paket med 100
12379179 19 G 1.0 in. 1.1 mm Beige Paket med 100
10472204 21 G 1,5 tum 0.8 mm Klart Paket med 100
10201211 20 G 1.5 in. 0.9 mm Yellow Paket med 100
10234154 19 G 1.5 in. 0.9 mm Beige Paket med 100
10518554 16 G 1,5 tum 1.6 mm Vitt Paket med 100
10775295 21 G 2,0 tum. 0.8 mm Klart Paket med 100
10162534 18 G 1.5 in. 1.25 mm Pink Paket med 100
12369179 19 G 2.0 in. 1.1 mm Beige Paket med 100
10020654 18 G 2.0 in. 1.25 mm Pink Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 12399169 Leverantör BD Leverantörsnummer 300800
Edge
Färgkodad för enkel igenkänning av nålens mått. BD™ Microlance™ Nålar i rostfritt stål har tunna väggar för optimalt flöde och passar Luer-slipsprutor. Dessa sterila, individuellt förpackade nålar säkerställer en bekvämare insättning med mindre risk för stansning.
Unik glidvinkel och poleringsmetod resulterar i mindre obehag för patienten på injektionsstället och mindre risk för stansning.
  • Hypodermiska nålar med tunna väggar för optimalt flöde
  • Passar sprutor anslutna till en Luer-adapter eller Luer Lock-kontakt
  • Färgkodad för snabb igenkänning av mätare för enkelt val av lämplig flödeshastighet
  • Steril och individuellt förpackad för hygienisk engångsapplicering
  • Rostfria nålar med epoxihartslim
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål med epoxihartslim
Färg Blått
Beskrivning 5 000 individuellt lindade nålar, tunn kanylvägg
Nålmätare 23 G
Diameter (metrisk) Yttre 0.6 mm
För användning med (applikation) Endast för engångsbruk
Latexfri Ja
Längd (engelska) Nål 1,0 tum.
Produkttyp Nål
Nålpunktstil Fasa
För användning med (utrustning) Ansluts till en Luer-adapter eller Luer Lock-kontakt
Sterilitet Sterila