Läs mer
Navailles ESD autoadaptiv stol i rostfritt stål
Produktkod. 17466172
Change view
ESD auto-adaptiv stol; Material: AISI 316L rostfritt stål, polyuretan; Lyfttyp: Manuell; Justerbar (Höjd): 560 till 810 mm
Produktkod.
17466172 ESD auto-adaptiv stol; Material: AISI 316L rostfritt stål, polyuretan; Lyfttyp: Manuell; Justerbar (Höjd): 560 till 810 mm
1 options
Produktkod. 17466172 Leverantör Navailles Leverantörsnummer 7EK 95VHXE 04 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14017.50 SEK
    13016.78 SEK / Paket med 1
    Save 1000.72 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Den rostfria ESD Auto-adaptive Chair uppmuntrar en dynamisk hållning, hjälper till att återbalansera kroppen naturligt och förbättra blodflödet i benen i särskilt krävande miljöer. Sätet är lutat framåt, delat i två delar, baserat på tysta block som bildar en triangel. Lämplighetsintyg för användning i renrum.
  • Rostfritt stål, 5-stjärnig bas med antistatiska glid
  • Manuell höjdjustering av rostfritt stål
  • Svankstöd och deformerbar sits i svart KANGO™ polyuretan
  • Sätesfunktioner 2° lutning framåt
  • Församling på silentbloc
  • Speciellt ledande polyuretan ansluts till stolens metalldelar, vilket gör att elektricitet kan urladdas genom kolhjul eller kuddar
  • Intyg om lämplighet för användning i ett renrum genom bestämning av partikelkoncentrationen i luften enligt standarden NF EN ISO 14644-14 (november 2016)
  • Enhet designad för att säkerställa en perfekt sänkning av elektriska laddningar till marken (reaktivitetstest av LCIE)
Specifikationer
Färg Svart
Justerbar (höjd) 560 till 810 mm
Justerbar Ja
Arm stil Inga armstöd
Certifikat och efterlevnad ISO 3
För användning med (applikation) Rena rum
Lyfttyp Manuell
Bärande kapacitet (engelska) 265 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Garanti 8 år
Vikt (engelska) 30.9 lb.
Vikt (metrisk) 14.1 kg
Hjultyp Hold (Håll)
Bredd (engelska) 23,2 tum
Bredd (metrisk) 59 cm