Läs mer
Navailles ESD-stol i rostfritt stål
Produktkod. 17416172
Change view
ESD-stol i rostfritt stål; För användning med (applikation): Rena rum; Sitthöjd: 500 till 750 mm
Produktkod.
17416172 ESD-stol i rostfritt stål; För användning med (applikation): Rena rum; Sitthöjd: 500 till 750 mm
1 options
Produktkod. 17416172 Leverantör Navailles Leverantörsnummer 7EG 36VHXE 04 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13098.75 SEK
    12165.64 SEK / Paket med 1
    Save 933.11 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
ESD-stolen i rostfritt stål är ett korrosionsbeständigt alternativ för rena rum. Lätt att desinficera och har en ergonomisk design.
  • 5-stjärnig bas i rostfritt stål med antistatiska glidskenor
  • Rostfri pelare med höjdjustering från 500 till 750 mm tack vare en skruv placerad inuti pelaren
  • Fotring i rostfritt stål
  • Ergonomisk sits i antistatisk svart KANGO™ mjuk polyuretan
  • Ryggstöd i antistatisk svart mjuk polyuretan
  • Speciellt ledande polyuretan ansluts till stolens metalldelar, vilket gör att elektricitet kan urladdas genom kolhjul eller kuddar
  • Intyg om lämplighet för användning i ett renrum genom bestämning av partikelkoncentrationen i luften enligt standarden NF EN ISO 14644-14 (november 2016)
  • Enhet designad för att säkerställa en perfekt sänkning av elektriska laddningar till marken (reaktivitetstest av LCIE)
Specifikationer
Färg Svart
Justerbar Ja
Arm stil Inga armstöd
Certifikat och efterlevnad ISO 3
För användning med (applikation) Rena rum
Lyfttyp Manuell
Bärande kapacitet (engelska) 265 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 120 kg
Sitthöjd 500 till 750 mm
Garanti 8 år
Vikt (engelska) 27.1 lb.
Vikt (metrisk) 12.3 kg
Hjultyp Hold (Håll)
Bredd (engelska) 23,2 tum
Bredd (metrisk) 59 cm