Läs mer
S Murray and Co™ Fjädertång i rostfritt stål
Produktkod. 12301379
Change view
Längd (metrisk):
102 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
12301379 102 mm Paket med 5
1 options
Produktkod. 12301379 Leverantör S Murray and Co™ Leverantörsnummer E015/01
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa pincett för allmänna laboratorieapplikationer. S Murray™ Fjädertång i rostfritt stål är lämplig för användning på teater, avdelning, veterinär, tandvård och fotvård.
  • Tillverkad från hög kvalitet rostfritt stål
  • Överensstämmer med ISO 7153-1 specifikationer
  • Standardinstrument är färdiga till en ljus spegelpolering
Specifikationer
Produkttyp Fjäderlätt fjädertång
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) För dissektion
Kvantitet 5/Pk.
Längd (metrisk) 102 mm