Läs mer
Cole-Parmer™ Honförstärkare i rostfritt stål
Produktkod. 11790429
Trådstorlek:
1/4 x 1/8 tum. NPT(F)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11790429
Brand: Cole-Parmer™ 3121110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gängade adaptrar ger en mer permanent montering
  • Gängade beslag
  • Kraftiga gängade beslag designade för permanent installation
  • Använd med styva slangar för högtrycksapplikationer
Specifikationer
Beskrivning 1/4 x 1/8 tum. NPT(F)-anslutning
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål
Utloppsport 1/4 tum NPT(F)
Portstorlek 1/8 tum NPT(F)
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid eller gamma
Trådstorlek 1/4 x 1/8 tum. NPT(F)
Produkttyp Kvinnlig Reducer