Läs mer
Grant Instruments™ Kolvklämma i rostfritt stål
Håller:
100 ml kolv
1000 ml kolv
250 ml kolv
500 ml kolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 100 ml kolv |
| Produkttyp | Kolvklämma |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | USP-168 Plattform |