Läs mer
OHAUS™ Kolvklämma i rostfritt stål
Produktkod. 15762499 Handla allt Ohaus Produkter
För användning med (utrustning):
10 ml kolv
125 ml kolv
25 ml kolv
250 ml kolv
50 ml kolv
500 ml kolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15762499
Brand: OHAUS™ 30400084
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Kolvklämma i rostfritt stål är utformad för att säkert greppa och placera olika storlekar av kolvar.
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • För användning med flaskor
  • Designad för att säkert hålla flaskan på plats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kolvklämma
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) 10 ml kolv
Beskrivning Kolvklämma, 10 ml
Färg Silver
Typ av käke Four Interlocking