Läs mer
OHAUS™ Kolvklämma i rostfritt stål
Handla allt Ohaus Produkter
För användning med (utrustning):
10 ml kolv
125 ml kolv
25 ml kolv
250 ml kolv
50 ml kolv
500 ml kolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av rostfritt stål
- För användning med flaskor
- Designad för att säkert hålla flaskan på plats
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kolvklämma |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | 125 ml kolv |
| Beskrivning | Kolvklämma, 125 ml |
| Färg | Silver |
| Typ av käke | Four Interlocking |