Läs mer
Grant Instruments™ Kolvklämma i rostfritt stål
För användning med (utrustning):
100 ml kolv
1000 ml kolv
25 ml kolv
250 ml kolv
50 ml kolv
500 ml kolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fjäderklämma ger säkerhet samtidigt som den tillåter enkel insättning/borttagning av kolven
- För användning med OLS- och LSB-modell Aqua Pro Skakande vattenbad
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 50 ml kolv |
| Typ | Kolvklämma |
| Material | Rostfritt stål |