Läs mer
Grant Instruments™ Kolvklämma i rostfritt stål
Produktkod. p-8013372
För användning med (utrustning):
100 ml kolv
1000 ml kolv
25 ml kolv
250 ml kolv
50 ml kolv
500 ml kolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15325862
Brand: Grant Instruments™ SC1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håller flaskorna på plats när de används med Grant Aqua Pro Skakande bad
  • Fjäderklämma ger säkerhet samtidigt som den tillåter enkel insättning/borttagning av kolven
  • För användning med OLS- och LSB-modell Aqua Pro Skakande vattenbad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 1000 ml kolv
Typ Kolvklämma
Material Rostfritt stål