Läs mer
Agencinox™ Platt bottenskål i rostfritt stål med handtag
Beskrivning
- Plattbottnade lotionskålar i rostfritt stål
- Autoklaveringsbar
- Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | Rostfritt stål |
| Form | Rund |
| Typ | Maträtt |
| Höjd (metrisk) | 60 mm |
| Diameter (metrisk) | 120 mm |