Läs mer
Agencinox™ Platt bottenskål i rostfritt stål med handtag
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Beskrivning
- Plattbottnade lotionskålar i rostfritt stål
- Autoklaveringsbar
- Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Rostfritt stål |
| Form | Rund |
| Typ | Maträtt |
| Höjd (metrisk) | 80 mm |
| Diameter (metrisk) | 160 mm |