Läs mer
Agencinox™ Platt bottenskål i rostfritt stål med handtag
Produktkod. 11759503
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11759503 2000 ml
11739503 500 ml
11749503 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11759503 Leverantör Agencinox™ Leverantörsnummer 320A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rätter i dekontamineringstjänster, operationssalar, operationer, kliniker och hälsovårdsområden. Agencinox™ Skålar med platt botten i rostfritt stål är idealiska för att hålla förband och andra föremål som kan behövas under kirurgiska ingrepp.
  • Plattbottnade lotionskålar i rostfritt stål
  • Autoklaveringsbar
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Material Rostfritt stål
Form Rund
Typ Maträtt
Höjd (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) 200 mm