Läs mer
Agencinox™ Skål med platt botten i rostfritt stål
Produktkod. 11786533
Kapacitet (metrisk):
20 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Produktkod. 11786533
Brand: Agencinox™ 316
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rätter i dekontamineringstjänster, operationssalar, operationer, kliniker och hälsovårdsområden. Agencinox™ Skålar med platt botten i rostfritt stål är idealiska för att hålla förband och andra föremål som kan behövas under kirurgiska ingrepp.
  • Plattbottnade lotionskålar i rostfritt stål
  • Autoklaveringsbar
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Rostfritt stål
Form Rund
Typ Maträtt
Höjd (metrisk) 80 mm
Diameter (metrisk) 160 mm