Läs mer
Agencinox™ Skål med platt botten i rostfritt stål
Kapacitet (metrisk):
20 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Beskrivning
- Plattbottnade lotionskålar i rostfritt stål
- Autoklaveringsbar
- Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Material | Rostfritt stål |
| Form | Rund |
| Typ | Maträtt |
| Höjd (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |