Läs mer
De Buyer™ Platt botten av rostfritt stål
Produktkod. 11930605
Change view
Kapacitet (metrisk):
16 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11930605 16 l
1 options
Produktkod. 11930605 Leverantör De Buyer™ Leverantörsnummer 3250.40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    841.05 SEK
    637.46 SEK / Paket med 1
    Save 203.59 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 28-10-2026
En multifunktionell skål med öppen rullad kant och inga vassa kanter så att hela blandningen kan slås.
  • Används för att göra blandningar, vispning, uppvärmning av bain-marie, med mera
  • Kan gå in i kyl, djupfrys, blast-chiller och ugn
  • Helt i rostfritt stål, robust och motståndskraftig mot deformation
  • Bred, platt botten ger större stabilitet
  • Funktionell och ergonomisk öppen rullad fälg som möjliggör ett säkert, starkt och bekvämt grepp för dynamisk vispning
  • Tål diskmaskin
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Kapacitet (metrisk) 16 l
Höjd (metrisk) 17.5 cm
Diameter (metrisk) 40 cm
Form Konisk, platt botten
Produkttyp Konditorivaror