Läs mer
Buerkle™ Matskopor i rostfritt stål
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
250 ml
350 ml
500 ml
Mått (L x B):
120 x 60 mm
140 x 75 mm
155 x 85 mm
180 x 100 mm
220 x 130 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Speciellt robust modell
- Rostfritt stål AISI 304 (1.4301)
- Med praktiskt fjädringsuttag
- Sömlös anslutning av skopa och ihåligt handtag, därför utan sprickor och kanter
- Speciellt slät, högpolerad yta
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 350 ml |
| Produkttyp | Matscoop |
| För användning med (applikation) | Lämplig för användning med livsmedel |
| Bredd (metrisk) | 100 mm |
| Mått (L x B) | 180 x 100 mm |
| Material | Rostfritt stål (AISI 304 (1.4301)) |
| Längd (metrisk) | 180 mm |