Läs mer
Buerkle™ Matskopor i rostfritt stål
Produktkod. 11971571 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
250 ml
350 ml
500 ml
Mått (L x B):
120 x 60 mm
140 x 75 mm
155 x 85 mm
180 x 100 mm
220 x 130 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11971571
Brand: Buerkle™ 53710100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En mycket stabil handskopa för olika applikationer, speciellt lämpad för livsmedelsindustrin.
  • Speciellt robust modell
  • Rostfritt stål AISI 304 (1.4301)
  • Med praktiskt fjädringsuttag
  • Sömlös anslutning av skopa och ihåligt handtag, därför utan sprickor och kanter
  • Speciellt slät, högpolerad yta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Produkttyp Matscoop
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Bredd (metrisk) 60 mm
Mått (L x B) 120 x 60 mm
Material Rostfritt stål (AISI 304 (1.4301))
Längd (metrisk) 120 mm