Läs mer
Agencinox™ Fotpall i rostfritt stål
Produktkod. 11725635
Change view
Längd (metrisk):
235 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
11725635 235 mm
1 options
Produktkod. 11725635 Leverantör Agencinox™ Leverantörsnummer 769
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna fotpall för att säkert hämta föremål från höga platser. Agencinox™ Fotpallar i rostfritt stål har halkfria steg och är designade för användning i laboratorier och medicinska miljöer.
  • Antisladdsteg
  • 18/10 Rostfri konstruktion
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Höjd (metrisk) 370 mm
Längd (metrisk) 235 mm
Modell 2 steg
Kvantitet 1 vardera
Bredd (metrisk) 340 mm
Lastkapacitet (metrisk) 100 kg
Material Rostfritt stål
Produkttyp Fotpall