Läs mer
Agencinox™ Fotpall i rostfritt stål
Produktkod. 11744926
Change view
Höjd (metrisk):
180 mm
210 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk)
11744926 180 mm
11709885 210 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11744926 Leverantör Agencinox™ Leverantörsnummer 779
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5775.00 SEK
    3191.93 SEK / Paket med 1
    Save 2583.07 SEK
    44% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna fotpall för att säkert hämta föremål från höga platser. Agencinox™ Fotpall i rostfritt stål har halkfria steg och är designade för användning i laboratorier och medicinska miljöer.
  • Antisladdsteg
  • 18/10 Rostfri konstruktion
  • Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Höjd (metrisk) 180 mm
Kvantitet 1 vardera
Bredd (metrisk) 340 mm
Material Rostfritt stål
Produkttyp Fotpall