Beskrivning
- Fint utformad pincett i rostfritt stål
- Har handbearbetade punkter för noggrannhet och utmärkt spetshårdhet
- Anti-reflex finish minskar påfrestningen på ögonen
- Antimagnetisk, antisyra- och syrabeständig
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pincett |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30,48 cm |
| Material | Rostfritt stål |
| Sterilitet | Sterila |
| Tipsstil | Avrundat |