Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Tång i rostfritt stål
Produktkod. 10005601
Längd (metrisk):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Design:
Böjd
Rak
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10005601
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 3012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Tipsstil Trubbig
Antal per förpackning 1 förpackning
Design Rak
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 130 mm
Mått (L x B) 130 L mm
Typ Tång