Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Tång i rostfritt stål
Produktkod. 10176911
Change view
Längd (metrisk):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10176911 200 mm -
10543952 105 mm -
10790883 115 mm -
10639522 105 mm Varje
10690093 115 mm -
10360942 130 mm -
10005601 130 mm -
10005611 145 mm -
10651452 160 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10176911 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 3015
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Specifikationer
Produkttyp Pincett
Längd (metrisk) 200 mm
Material Rostfritt stål
Mått (L x B) 200 L mm
Antal per förpackning 1 förpackning
Tipsstil Trubbig