Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Tång i rostfritt stål
Produktkod. 10360942
Längd (metrisk):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Design:
Böjd
Rak
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10360942
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 3052
Bara null kvar
Specifikationer
Tipsstil Bra
Antal per förpackning 1 förpackning
Design Böjd
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 130 mm
Mått (L x B) 130 L mm
Typ Tång