Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Tång i rostfritt stål
Produktkod. 10639522
Längd (metrisk):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
Design:
Böjd
Rak
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10639522
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 3120
Bara null kvar
Specifikationer
Antal per förpackning 1 förpackning
Design Böjd
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 105 mm
Mått (L x B) 105 L mm
Typ Tång